Learn More
Biochanin A, TRC
Artikelnummer. 30137779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137779 250 mg 250 Milligramm
30135315 1 g 1 Gramm
17955065 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137779 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB387250250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 491-80-5
Summenformel C16 H12 O5
Molekulargewicht (g/mol) 284.26
Synonym 5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one (ACI), Biochanin A (6CI), Isoflavone, 5,7-dihydroxy-4'-methoxy- (8CI), (-)-5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, 4'-Methylgenistein, 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, Biochanin, Genistein 4-methyl ether, Genistein 4'-methyl ether, NSC 123538, Olmelin
IUPAC-Name 5,7-Dihydroxy-3-(4-Methoxyphenyl)Chromen-4-One
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biochanin A
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
Formelmasse 284.0685
Reinheit (%) >95%