Learn More
Biochrom Drucken über Computer (PVC)-Software mit USB-Kabel
Click to view available options
Typ:
Drucken über Computersoftware
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit Windows 2000 - Windows XP
- Drucken auf jedem Drucker, der an einen PC oder Netzwerk angeschlossen ist
- Bis zu 8 Geräte können auf 1 PC verwendet werden (abhängig von Anzahl der Anschlüsse)
- Anzeige der Ergebnisse auf PC
- Unterstützung mehrerer Dateiformate wie PVC-, Excel-, Windows Enhanced Metafile- (Grafikdatei) und TXT-, CSV-ASCII-Formate
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatibilität | Windows 2000 – Windows XP |
| Typ | Drucken über Computersoftware |
| Enthält | USB-Kabel |