Learn More
Ansell BioClean - C BCAS Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln - Nicht steril
Artikelnummer. 18017651
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Chemotherapie-Schutzschürze
Packungsgröße:
40 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
18017651 Chemotherapie-Schutzschürze 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18017651 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BCASXL
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CleanTough Material, fusselfrei und leicht. Ultraschallverschweißte Nähte sorgen für erhöhte Festigkeit und Schutz.
  • Garantierter Schutz: Der BioClean-C™ Die BCAS-Schürze mit Ärmeln ist eine ideale Wahl als Schutzschürze für die Chemotherapie, da sie gegen eine Vielzahl von Chemotherapeutika getestet wurde.
  • Verringertes Kontaminationsrisiko: Diese Schutzschürze ist aus leichtem, fusselfreiem Material gefertigt.
  • Zusätzliche Stabilität: Durch die Ultraschallverklebung mit Schutzband ist diese Schürze ideal zum Schutz vor Chemotherapie-Medikamenten geeignet.
  • Verbesserte Passform: Dank verstellbarem Nackenverschluss und Bindebändern am Rücken lässt sich eine bequeme und gleichbleibende Passform für die Träger finden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Chemotherapie-Schutzschürze
Größe XL
Material Polyethylen, Polypropylen-Vlieslaminat
Farbe Blau
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Verschlusstyp Integrierte Bänder
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verabreichung von Arzneimitteln, Umgang mit Chemikalien, Mischen, Zusammenstellen von Feststoffen und/oder Flüssigkeiten, Mischen von Chemikalien
Abmessungen (L x B) 108–116 cm (42–45 in.) x 182 - 188 cm (6 ft. 0 in. - 6 ft. 2 in.)
Modell Mit Manschetten
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ASTM F739, CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 14325, Nur Teilkörperschutz, Kategorie III, EN 13034:2005 + A1:2009