Learn More
Ansell BioClean™ S-BCRL Sterile Schnittfeste Handschuh-Innenhandschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17273444
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17273444 Mittel 100 Stück
17253444 Extraklein 100 Stück
17263444 Klein 100 Stück
17283444 Groß 100 Stück
17293444 Extragroß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17273444 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. SBCRL7075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1691.30 €
    1126.86 € / 100 Stück
    Sparen 564.44 €
    33% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Handschuh-Innenfutter zeichnen sich aus Dyneema™ Diamantgarn für erhöhte Schnittfestigkeit, speziell entwickelt zum Tragen zwischen zwei Reinraumhandschuhen.
  • Dyneema™ Diamond-Garn bietet verbesserte Schnittfestigkeit und Schutz bei anspruchsvollen Verfahren
  • Entwickelt, um zwischen zwei Reinraumhandschuhen getragen zu werden und EN 388 Level B und ANSI A2 Schnittschutz
  • Speziell entwickelt für optimale Fingerfertigkeit, Komfort und Passform.
  • Verarbeitet in einem NEBB-zertifizierten ISO Umgebung der Klasse 4
  • Ideal für Anwendungen, bei denen scharfe Gegenstände gehandhabt oder Geräte gereinigt werden müssen, die ein Schnittrisiko darstellen.
  • Kein Futter bietet vollständigen Schutz vor Schnitten, seien Sie vorsichtig beim Umgang mit scharfen Gegenständen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Weiß
Cut Resistance Rating ANSI A2
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Hand Beidseitig tragbar
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Ja
Latex Free Ja
Material Polyethylen
Größe Mittel
Sterilität Steril
Norm EN 388 3X4XB
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemikalienhandhabung, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Art der Handschuhstulpe Strick
Saumfarbe Orange
Serie S-BCRL
Länge (angloamerikanisch) 7,1 in.
Länge (metrisch) 18.2 cm