Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Steriler Reinraumoverall für schnelles Anziehen mit Kapuze
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15666097
Change view
Click to view available options
:
Größe: Extraklein
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15666097 Größe: Extraklein
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15666097 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. SBDSHXS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitritex™ BioClean-D™ sterile Reinraumoveralls mit Kapuze bieten tatsächlich aseptisches Ankleiden. Zur Vermeidung eines Berührens der Außenseite markieren innen liegende farbige Druckknöpfe die sicheren Berührungspunkte. Strategisch platzierte Druckknöpfe zum Halten und Entfernen beim Verschließen des Reißverschlusses sowie eine abnehmbare Reißverschlusslasche stellen ein vollständig aseptisches Ankleiden sicher.
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
  • Antistatisches, fusselarmes, strapazierfähiges CleanTough™ Material
  • Schnellverschluss mit Druckknöpfen für berührungsloses Anziehen
  • Elastischer Rücken, Kapuze, Bündchen und Knöchel
  • Reißverschluss vorn
  • ASTM D6978 05 getestet
  • HELMKE-DRUM getestet
  • Niedriger Partikelgehalt
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe XS
Material Spunbond-Vliesstoff aus PP, Polyethylen-Folienlamin
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Gebunden, Genäht
Sterilität Steril
Rückenausführung Elastisch
Zertifizierung/Konformität ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
Beschreibung Schnellverschluss-Tabs, herausnehmbares Reißverschluss-Tab
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 30 bis 33 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 76 bis 84 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, 503B-Einrichtungen, Fertigung, Industrie
Höhe (angloamerikanisch) 5 ft. 2 in. bis 5 ft. 4 in.
Höhe (metrisch) 158 bis 164 cm