Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Overall mit Kapuze und integrierten Stiefeln
Description
- Daumenschlaufen für sicheren Halt
- Reißverschluss mit verschließbarer Abdeckung
- Elastische Haube, Rücken, Bündchen und Knöchel
- Rutschfeste Sohlen
- Silikonfrei
- Zertifizierungen und Prüfungen:
- Hergestellt in einer Anlage, die ISO 9001:2015- und (EU)2016/425 Modul-D-Zertifizierungen
- Entspricht Kategorie 3 – Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
- Geprüft nach EN-Norm ISO 13982-1:2004+A1:2010 Schutzkleidung gegen feste Partikel (Typ 5)
- Geprüft nach EN-Norm ISO 13034:2005+A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (Typ 6)
- Geprüft nach EN-Norm ISO 14325 Schutzkleidung gegen Chemikalien
- Geprüft nach Permeationsstandard ASTM F739-12
- Getestet nach Standards: EN 1149-5:2008, Schutzkleidung - elektrostatische Eigenschaften; EN 530, Abriebfestigkeit; EN 7854, Biegerissbeständigkeit; EN 6530, Widerstand gegen das Eindringen von Flüssigkeiten; EN 13934-1, Zugfestigkeit; EN 9073-4, Trapezförmige Reißfestigkeit; EN 863, Durchstoßfestigkeit; und EN 13935-2, Nahtfestigkeit
- Verarbeitet in einem NEBB-zertifizierten ISO Umgebung der Klasse 4
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | 2XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | CleanTough™ Stoff |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Angehängte Stiefel, Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Show More |