Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Overall mit Kapuze und integrierten Stiefeln
Artikelnummer. 30058504
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058504 L 20 Stück
17890999 S 1 Stück
30058507 S 20 Stück
17831009 M 1 Stück
30058508 M 20 Stück
17881009 L 1 Stück
17891009 XL 1 Stück
30058511 XL 20 Stück
17811009 2XL 1 Stück
17841019 3XL 1 Stück
17861009 4XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 30058504 Supplier Ansell™ Supplier No. BDFCL
Verfügbar ab: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ansell™ BioClean-D Der Overall mit Kapuze und integrierten Stiefeln ist aus leichtem, fusselfreiem Material gefertigt. CleanTough Material
  • Daumenschlaufen für sicheren Halt
  • Reißverschluss mit verschließbarer Abdeckung
  • Elastische Haube, Rücken, Bündchen und Knöchel
  • Rutschfeste Sohlen
  • Silikonfrei
  • Zertifizierungen und Prüfungen:
    • Hergestellt in einer Anlage, die ISO 9001:2015- und (EU)2016/425 Modul-D-Zertifizierungen
    • Entspricht Kategorie 3 – Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
    • Geprüft nach EN-Norm ISO 13982-1:2004+A1:2010 Schutzkleidung gegen feste Partikel (Typ 5)
    • Geprüft nach EN-Norm ISO 13034:2005+A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (Typ 6)
    • Geprüft nach EN-Norm ISO 14325 Schutzkleidung gegen Chemikalien
    • Geprüft nach Permeationsstandard ASTM F739-12
    • Getestet nach Standards: EN 1149-5:2008, Schutzkleidung - elektrostatische Eigenschaften; EN 530, Abriebfestigkeit; EN 7854, Biegerissbeständigkeit; EN 6530, Widerstand gegen das Eindringen von Flüssigkeiten; EN 13934-1, Zugfestigkeit; EN 9073-4, Trapezförmige Reißfestigkeit; EN 863, Durchstoßfestigkeit; und EN 13935-2, Nahtfestigkeit
    • Verarbeitet in einem NEBB-zertifizierten ISO Umgebung der Klasse 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe L
Geschlecht Unisex
Material CleanTough™ Stoff
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Angehängte Stiefel, Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Elastisch
Verschlusstyp Frontreißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Gebunden
Sterilität Unsteril
Widerstand Antistatisch, Abrasiv, Tränen
Kragenform Mit Haube
Rückenausführung Elastisch
Anzahl Taschen Keine
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 39 bis 42 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 100 bis 108 cm
Ärmelausführung Elastisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Umgebungen
Höhe (angloamerikanisch) 5 ft. 9 in. bis 6 ft.
Höhe (metrisch) 176 bis 182 cm
Menge 20/Cs.
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)