Learn More
Nitritex™ BioClean-D Einweglabormäntel
Artikelnummer. 12942255
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
30 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12942255 XL 30 Stück
12912255 S 30 Stück
12922255 M 30 Stück
12932255 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12942255 Lieferant Nitritex™ Lieferanten-Nr. BDLCXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.10 €
    178.52 € / 30 Stück
    Sparen 117.58 €
    39% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tragen Sie Nitritex™ BioClean-D Einweg-Laborkittel zum Schutz vor Laborkontamination.
  • Offene Stulpenform
  • Drei Taschen
  • CleanTough™ Stoff
  • Einweg, in Beutel verpackt
  • Spinnvlies-Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Laborkittel für kontrollierte Umgebungen
Größe XL
Material Doppellagiges mikroporöses Gewebe
Farbe Weiß
Stulpenform Offen
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Anzahl Taschen 3
Größe (metrisch) Brustkorb 1066,8 bis 1143 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, ASTM F739-12
Zertifizierungen/Konformität (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Verpackungsart Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 30 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (30 Stück)
Bauweise Spinnvlies-Polypropylen