Learn More
Ansell BioClean-D™ Nicht steriler Reinraumoverall mit Kapuze und integrierten Stiefeln
Product Code. 30058505
Change view
Click to view available options
Größe:
XS
Unit Size:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe Unit Size
30058505 XS 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30058505 Supplier Ansell Supplier No. BDFCXS
Verfügbar ab: 24-06-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reinraum-Overall aus CleanTough™ Gewebe für leichten, fusselfreien Körperschutz mit Frontreißverschluss und Schutzklappe zum Schutz vor Verunreinigungen und Flüssigkeitsspritzern.
  • Verringertes Kontaminationsrisiko: Der BioClean-D Der Overall mit Kapuze und integrierten Stiefeln von BDFC ist fusselfrei und ISO Reinraumtauglich dank seines geringen Gewichts CleanTough™ Zusammensetzung, um sicherzustellen, dass das Kontaminationsrisiko auf ein Minimum reduziert wird.
  • Optimierter Schutz: Dieser unsterile Einweg-Schutzanzug verfügt über einen Frontreißverschluss mit Schutzleiste, der vor Flüssigkeitsspritzern und Chemikalien schützt, während Daumenschlaufen und ein elastischer Saum an Kapuze, Rücken, Bündchen und Knöcheln für einen sicheren Sitz sorgen.
  • Erweiterte Funktionen: Dieser antistatische Overall ist außerdem mit integrierten Stiefeln und rutschfesten Sohlen ausgestattet, um die Sicherheit am Arbeitsplatz in Laborumgebungen zu erhöhen.
  • Verringertes Kontaminationsrisiko: Der BioClean-D Der Overall mit Kapuze und integrierten Stiefeln von BDFC ist fusselfrei und ISO Reinraumtauglich dank seines geringen Gewichts CleanTough™ Zusammensetzung, um sicherzustellen, dass das Kontaminationsrisiko auf ein Minimum reduziert wird.
  • Optimierter Schutz: Dieser unsterile Einweg-Schutzanzug verfügt über einen Frontreißverschluss mit Schutzleiste, der vor Flüssigkeitsspritzern und Chemikalien schützt, während Daumenschlaufen und ein elastischer Saum an Kapuze, Rücken, Bündchen und Knöcheln für einen sicheren Sitz sorgen.
  • Erweiterte Funktionen: Dieser antistatische Overall ist außerdem mit integrierten Stiefeln und rutschfesten Sohlen ausgestattet, um die Sicherheit am Arbeitsplatz in Laborumgebungen zu erhöhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe XS
Geschlecht Unisex
Material Blitzgesponnenes Polyethylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Unelastisch
Knöchelform Befestigte Manschetten
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung beigefügtes, elastisches Gesicht
Verschlusstyp Frontreißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Gebunden
Sterilität Unsteril
Widerstand Antistatisch, Chemikalien, Flüssig, Partikel
Kragenform Mit Haube
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ASTM F739, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Kategorie III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Latexfrei Nein
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen und Compoundieren von Feststoffen oder Flüssigkeiten, Tatortuntersuchung (CSI), Forensik, Umgang mit Pulvern, aseptische Abfüllung und Etikettierung, Reinraumreinigung und -vorbereitung, Herstellung von Medizinprodukten, Biotechnologie-Mischvorgänge, Umgang mit Wirkstoffen, Wartung von Geräten und Instrumenten
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)