missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitritex™ BioClean-D™ nicht steriler Besucherkittel

Artikelnummer. p-7139087
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
30 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15449839

Marke: Nitritex™ BHVCM

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Leicht und komfortabel. Der Nitritex™ BioClean-D™ unsterile Besucherkittel ist ein Einwegmantel aus antistatischem, fusselarmem und strapazierfähigem CleanTough™ Material mit einem Stehkragen, Druckknöpfen, elastischen Bündchen und drei Taschen.

  • Antistatisches, fusselarmes und strapazierfähiges, weißes CleanTough™ Material
  • Druckknöpfe für einfachen Verschluss
  • Eingebundene Nähte mit Einnadelnaht
  • Stehkragen und elastische Bündchen
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5 und geringe Partikelabgabe für den Einsatz in nicht-kritischen Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Controlled Environments Lab Coat
Größe Mittel
Geschlecht Unisex
Material CleanTough™ Stoff
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Widerstand Durchstichfestigkeit: 8N
Anzahl Taschen 3
Saumtyp Gebunden
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 36–39 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 92–100 cm
Zertifizierung/Konformität Antistatisch gemäß EN 1149-5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) (EU) 2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Verpackungsart Fünf Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; sechs Innenbeutel pro ausgekleidetem Karton (30 Stück)
Bauweise Einzelnadel-Nähte
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt