Learn More
Ansell BioClean-D™ sterile Einweg-Überstiefel
Artikelnummer. p-9023019
Click to view available options
Modell:
Long Length
Standard Length
Packungsgröße:
150 Stück
75 Paare
N/A
Artikelnummer. 15268298
Marke: Ansell SBDOB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
N/A
Einweg-Überschuhe aus CleanTough™ Material für den Einmalgebrauch
  • Mit Safe-Step™ Material laminierte Sohle
  • Elastischer Bund mit Sicherungsbändern
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
  • Fusselarmes und antistatisches Material
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
  • Universalgröße
Anwendungen:
Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, 503B-Einrichtungen/Mischungsherstellung, Fertigung, Industrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Universal
Material CleanTough™
Latex Free Yes
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Verschlusstyp Ties
Sohlenart Rutschfeste Sohle
Bauweise Eingebundene Nähte mit Einnadelnaht
Verschlussfarbe White
Saumtyp Gebunden
Modell Standard Length
Gewindefarbe White
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboratory, Crime Scene Investigation (CSI), Forensics, Cleanroom, Medical Device Manufacturing, Biotechnology, Maintaining Equipment and Instruments, Pharmaceutical
Zertifizierung/Konformität PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Class 4 and EU GMP Grade A; Anti-static to EN1149-5* and low particulating
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Class 4 and EU GMP Grade A; EN1149-5
Verpackungsmenge One pair per sealed inner PE bag; 15 inner bags per sealed outer PE bag; five outer bags per lined carton (75 pairs)
Widerstand Liquid, Dry Particulates, Splash
Produkttyp Controlled Environments Shoe Covers
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
N/A