Learn More
Ansell BioClean-D™ Steriler Overall mit Kapuze S-BDSH
Beskrivelse
- Drop-Down-Designtechnologie: Aseptisches Anziehen leicht gemacht
- CleanTough™ Stoff: Für ein antistatisches, fusselfreies, steriles Kleidungsstück
- Schnellverschluss-Druckknopflaschen: Aseptisches Anziehen wird dadurch weiter erleichtert.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | 4XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Taillenform | Standard |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Vis mere |
Nicht zutreffend
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?