Learn More
Ansell BioClean™ Durableu Einweg-Überstiefel BDBL
Artikelnummer. 15682089
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe: 420 mm (16,5 in.)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15682089 Größe: 420 mm (16,5 in.)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15682089 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BDBL16
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ansell™ BioClean™ Durableu Einweg-Überstiefel BDBL sind resistent gegen Risse, Abschürfungen und zahlreiche flüssige Chemikalien.
  • Aufreiß- Reiß- und Abriebfest
  • Setzt nur wenig Partikel frei
  • Beständig gegenüber zahlreichen flüssigen Chemikalien
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Rutschfest
  • 102 gsm-Spinnvlies-Polypropylen (38gsm)/Polyethylenbeschichtung (64gsm)-Laminat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Universal
Latex Free Nein
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in einem Werk mit ISO 9001:2015-
Widerstand Beständig gegenüber zahlreichen flüssigen Chemikalien
Produkttyp Stiefelüberzieher für kontrollierte Umgebungen
Menge 50 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; acht Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (400 Stück)
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.