Learn More
Ansell™ BioClean™ ESD-Reinraum-Überstiefel
492.94 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
406 mm (16 Zoll)
457 mm (18 Zoll)
Farbe:
Blau
Weiß
Beschreibung
- Abriebfestes, leitfähiges Band
- ESD-Eigenschaften
- Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten Werk
- Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5
- Stiefel: Spinnvlies-Polypropylen
- Band: Polyestergarn (96 %) mit leitfähigem Nylon-Carbon-Garn (4 %)
- Leitfähigkeit: Konstant unter35 Megohms
Spezifikation
Größe | 457 mm (18 Zoll) |
Material | Polypropylen, Polyester, Nylon |
Latex Free | Nein |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Nicht steril |
Verschlusstyp | Elastisch |
Dicke | 0,08 mm |
Verpackungsmenge | 100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel;10 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (1000 Stück) |
Länge (metrisch) | 457 mm |
Mehr anzeigen |
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren