Learn More
Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Reinraumverbundpapier
Artikelnummer. 15288158
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
250 Stück
2500 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
15288158 Blau 2500 Stück
17419383 Blau 250 Stück
15298158 Grün 2500 Stück
17429383 Grün 250 Stück
15208168 Rosa 2500 Stück
17439383 Rosa 250 Stück
17358383 Weiß 250 Stück
15218168 Weiß 2500 Stück
15228168 Gelb 2500 Stück
17449383 Gelb 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15288158 Lieferant Nitritex™ Lieferanten-Nr. BICPA4B80
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Latexfreies Arbeiten in kritischen Umgebungen. Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Reinraum-Bondpapier ist hitzebeständig und ISO-Klasse-4-konform. In 5 verschiedenen Farben erhältlich.
  • Liefert deutliche, klare Reproduktionen
  • Latexfrei und hitzebeständig
  • Verarbeitet, um Kompatibilität mit ISO4-Klasse zu gewährleisten
  • Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001:2008-Zulassung.
  • Chargennummer auf Beutel und Karton für Rückverfolgbarkeit enthalten
  • An einem trockenen und kühlen Ort außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren
  • Ideale Lagerbedingungen: 20-70 % Luftfeuchtigkeit, 10-40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Liniert Nein
Farbe Blau
Abmessungen (L x B) 297 x 210 mm
Länge (metrisch) 297 mm
Breite (metrisch) 210 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Neutrales Papier Ja
Produkttyp Reinraum-Bondpapier
Menge 250 Blatt/versiegeltes PE-Paket
Größe A4
Gewicht (metrisch) 80 g/m²±3 g