Learn More
Nitritex™ BioClean IsoPure Plus™ Wischen
Artikelnummer. 15258308
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
230 x 230 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15258308 230 x 230 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15258308 Lieferant Nitritex™ Lieferanten-Nr. SBIWP9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.60 €
    485.52 € / 1000 Stück
    Sparen 220.08 €
    31% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BioClean IsoPure Plus™ Tücher bestehen aus doppelt gestricktem 100%igem Endlosfaser-Polyester mit ultraschallgeschnittenen, versiegelten Kanten für geringe Partikelbildung. Sie bieten hohe Absorption, Haltbarkeit und Festigkeit und sind in einem ISO-Klasse-4-Reinraum verpackt, um sehr niedrige Partikel- und Extraktstoffwerte sicherzustellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp BioClean IsoPure Plus™ Feuchttücher
Länge (metrisch) 230 mm
Breite (metrisch) 230 mm
Material Polyester
Extinktion 452 ml/qm
Kompatibilität ISO Betriebsbedingungen der Klasse 4
Flächengewicht 130 gsm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015 & ISO 2859-3:1994
Farbe Weiß
Bauweise Doppelt gestricktes 100 %iges Endlosfilament aus Polyester
Kanten Versiegelte Kante
Abmessungen (L x B) 230 x 230 mm
Verpackungsmenge 10 Innenbeutel, 10 Innenbeutel/Außenbeutel, 10 Außenbeutel/Karton
Sterilität Steril