Learn More
Ansell BIOCLEAN™ LEGEND BLHN Nicht steriler Einweg-Reinraumhandschuh aus Latex
Artikelnummer. p-200080447
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30040343 6,5 200 Paare
30040330 7 200 Paare
30040344 7,5 200 Paare
30040338 8 200 Paare
30040342 8,5 200 Paare
30040331 9 200 Paare
30040339 10 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30040343 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BLHN65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Handschutz mit hervorragendem Komfort und Flexibilität, strukturierte Fingeroberfläche mit gerolltem Bündchen für Reinraumhandschuhe mit Griffigkeit und doppelt anziehfreundliches Design für mehr Komfort und Schutz.
  • Erhöhter Komfort: BioClean™ Die flexiblen Latexmaterialien und das anatomische Design der Legend BLHN Reinraumhandschuhe gewährleisten täglichen Tragekomfort.
  • Erweiterte Funktionen: Diese unsterilen Latexhandschuhe verfügen über eine strukturierte Fingeroberfläche für verbesserte Griffigkeit, während die gerollte Stulpe für Festigkeit und Stabilität sorgt.
  • Zusätzlicher Schutz: BioClean™ Die Reinraumhandschuhe Legend BLHN sind zudem so konzipiert, dass sie das doppelte Anziehen erleichtern und den Trägern eine zusätzliche Schutzschicht bieten.
  • Verringertes Kontaminationsrisiko: Ihre Nichtteilnahme EasyTear Durch die Verpackung wird das Risiko, dass Verunreinigungen in die Reinraumumgebung gelangen, weiter minimiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III, UKCA
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator Free Nein
AQL 1.5
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 9,44 mil
Finger Thickness (Metric) 0.24 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 6,5
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,87 mil
Dicke (metrisch) 0.2 mm
Länge (angloamerikanisch) 11,61 in.
Länge (metrisch) 295 mm