Learn More
Ansell BioClean Legion™ Reinraumhandschuhe aus Latex
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13117796
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 13117796
Marke: Ansell BLA303L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Reinraumhandschuhe gewährleisten Tragekomfort und Schutz bis zum Ellenbogen
  • AQL 1,5
  • 16 in. (40 cm) beidhändig
  • Ellenbogenlänge für zusätzlichen Schutz
  • Texturiert für besseren Halt
  • Puderfrei, Rollrand
  • Weniger als 50 μg/Gramm
  • Latex bietet Flexibilität und Komfort
  • Verarbeitet, um Kompatibilität mit ISO-Klasse 5 zu gewährleisten
  • Entspricht den Anforderungen der Norm für Handschuhe EN 420:2003, der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455 (Teile 1, 2 und 3), EN 374-1, 2 und 3:2003
  • Gemäß ISO 2859
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Teil 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
AQL 1,5
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Beidhändig
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
Gepudert Puderfrei
Größe L
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 7,8 mil
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BLA303-L
Serie BioClean™ Legion BLA3
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 40 cm