Learn More
Nitritex™ BioClean Nano 5™ Unsterile Nitrilhandschuhe, ISO-Klasse 5
Artikelnummer. 15268268
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 15268268
Marke: Nitritex™ NAN5XL
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit texturierten Fingern für besseren Halt. Nitritex™ BioClean Nano 5™ unsterile Nitrilhandschuhe, ISO-Klasse 5, sind antistatisch, puderfrei, latexfrei, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und eignen sich ideal für den Einsatz in elektrisch empfindlichen Arbeitsbereichen.
  • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Texturierte Finger für besseren Halt
  • Puderfrei, latexfrei
  • Hervorragende antistatische Eigenschaften
  • Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, (EG)1935/2004 und (EG)2023/ 2006
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Mit Muster
Güte Kategorie 3 – PSA-Richtlinie 89/686/EWG
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe Extragroß
Sterilität Unsteril
Fingerhandschuh Texturiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrisch empfindliche Arbeitsbereiche
Art der Handschuhstulpe Mit Beads
Verpackungsart EasyTear™
Menge Je 1000
Beständig gegen Ein umfangreiches Sortiment an Chemikalien
Serie BioClean Nano 5
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 115 mm ± 5 Handfläche