Learn More
Ansell BioClean™ GSG10NIT80 Nitril-RABS/Isolator-Manschetten-/Handschuhsystem
Artikelnummer. 17392973
Ansicht ändern
Click to view available options
Chlorinated:
Ja
Packungsgröße:
10 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Chlorinated Packungsgröße
17392973 Ja 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nicht zutreffend
Artikelnummer. 17392973 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. GSG10NIT80
Verfügbar ab: 22-06-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nicht zutreffend
Validiertes steriles Nitril-RABS/Isolator-Manschetten-/Handschuhsystem für den Umgang mit Chemotherapeutika.
  • ASTM D6978-05-geprüft: Zertifiziert für den sicheren Umgang mit zytotoxischen Arzneimitteln
  • ISO 4 Reinraumprozesse: Außergewöhnliche Reinheitsgrade
  • Sterilitätssicherungsniveau (SAL) von 10⁻⁶: Steriles Handschutzprodukt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ASTM F739 Nein
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978-05
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003, EN 374-1:2003, EN 455-2:2009
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Finger Thickness (English) 7,09 mil
Finger Thickness (Metric) 0.18 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Labor
Latex Free Ja
Material Nitril, Neopren, Polychloropren
Palm Thickness (English) 5,91 mil
Palm Thickness (Metric) 0.16 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Isolatorhandschuhe
Größe 8
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 120 °C
Temperature (Metric) Max 248 °F
Dicke (angloamerikanisch) 5,9 mil
Dicke (metrisch) 0,15 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische Herstellung, Laborforschung und -entwicklung, Rohstoffaufbereitung, Biotechnologische Herstellung, Sterilgutaufbereitung, Halbleiterfertigung
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Grip Design Glatt
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 11137-1:2006
Modell GSG10NIT80
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 8 in.
Anschlussgröße (metrisch) 20,3 cm
Serie BIOCLEAN™ GSG10NIT80
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 14 °C
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Länge (metrisch) 30 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nicht zutreffend