Learn More
Ansell BioClean™ Sterile RABS/Isolatorhandschuhe aus Nitril
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17874308
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlussgröße (angloamerikanisch):
10 bis 12 in.
10 in.
12 in.
6 in.
8 in.
Anschlussgröße (metrisch):
15,2 cm
20,3 cm
25,4 bis 30,5 cm
25,4 cm
30,4 cm
Modell:
GGL10NIT59.
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL33NIT59
GGL36NIT59
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlussgröße (angloamerikanisch) Anschlussgröße (metrisch) Modell Packungsgröße
17874308 10 in. 25,4 cm GGL10NIT59. 20 Stück
17362973 6 in. 15,2 cm GGL15NIT59 1 Stück
16638917 6 in. 15,2 cm GGL15NIT59 20 Stück
17372973 8 in. 20,3 cm GGL20NIT59 1 Stück
30002925 8 in. 20,3 cm GGL20NIT59 20 Stück
16894130 10 in. 25,4 cm GGL10NIT59. 1 Stück
16490571 12 in. 30,4 cm GGL36NIT59 1 Stück
30002916 12 in. 30,4 cm GGL36NIT59 20 Stück
15925221 10 bis 12 in. 25,4 bis 30,5 cm GGL33NIT59 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Nicht zutreffend
Artikelnummer. 17874308 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. GGL10NIT59
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11580.00 €
    7279.33 € / 20 Stück
    Sparen 4300.67 €
    37% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nicht zutreffend
Sterile RABS/Isolator-Handschuhe werden aus Nitril mit geringem Partikelanteil und hervorragenden ESD-Eigenschaften hergestellt. Entwickelt für die Verwendung bei der Herstellung von injizierbaren Mitteln und in pharmazeutischen Produktionsbereichen.
  • ASTM D6978-05-Konformität: Resistenz gegen zytotoxische Arzneimittel und Chemikalien
  • 100 % wasserdicht geprüft: Garantierte Handschuhintegrität
  • Sterilitätssicherungsgrad (SAL) von 10⁻⁶: Ultrareiner, steriler Handschutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ASTM F739 Nein
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN 388:4101X, EN 455
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Farbe Weiß
Finger Thickness (English) 24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.60 mm
Hand Beidseitig tragbar
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Labor
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.50 mm
Produkttyp Isolatorhandschuhe
Größe 9,75
Sterilität Steril
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 14 °F bis 248 °F
Temperature (Metric) Max -10 °C bis 120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0,50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biowissenschaften, Gesundheitswesen, Elektronik
Grip Design Glatt
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 11137-1
Modell GGL10NIT59.
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 10 in.
Anschlussgröße (metrisch) 25,4 cm
Serie BIOCLEAN™ GGL36NIT59
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 14 °F
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Länge (angloamerikanisch) 33 in.
Länge (metrisch) 84 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 5,1 in.
Durchmesser (metrisch) Stulpe 129 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nicht zutreffend