Learn More
Ansell™ BioClean™ Notizbücher Reinraum-Notizbuch
Beschreibung
- Polypropylen-Spirale und -Abdeckungen
- Latexfrei, fusselarm und hitzebeständig
- Verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4.
- Hohe Reißfestigkeit und Zugfestigkeit
- Alle Größen dreifach verpackt
- Sterilisier- und autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen, Papier |
| Liniert | Ja |
| Farbe | Blau |
| Material der Abdeckung | Fusselarmes Polypropylen |
| Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten Werk |
| Produkttyp | Notizbuch |
| Menge | Alle Größen:Zwei Bücher dreifach verpackt, wobei jedes einzelne Buch doppelt verpackt ist. |
Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.