Learn More
Ansell™ Sterile BioClean™ Oryx Polycellulose-Wischtücher
Artikelnummer. 15258218
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
229 x 229 mm (9 x 9 in.)
300 x 300 mm (12 x 12 in.)
Packungsgröße:
1800 Stück
2700 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15258218 300 x 300 mm (12 x 12 in.) 2700 Stück
15268218 229 x 229 mm (9 x 9 in.) 1800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15258218 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. BOWS9
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sterile Ansell™ BioClean™ Oryx Polycellulose-Wischtücher sind fusselarm, glatt, langlebig und robust.
  • Enthält keine optischen Aufheller oder Weißmacher
  • Fusselarm
  • Herausragende Absorptionseingenschaften
  • Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Wasserstrahlverfestigter Vliesstoff Polyester Cellulose
Extinktion Hervorragende Absorption
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001:2015; Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5; Probenahme und Prüfung gemäß ISO 2859-3:1994
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 300 x 300 mm (12 x 12 in.)
Sterilität Steril
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.