Learn More
Ansell™ Sterile BioClean™ Oryx Polycellulose-Wischtücher
Artikelnummer. p-7162365
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
229 x 229 mm (9 x 9 in.)
300 x 300 mm (12 x 12 in.)
Packungsgröße:
1800 Stück
2700 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15258218 300 x 300 mm (12 x 12 in.) 2700 Stück
15268218 229 x 229 mm (9 x 9 in.) 1800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15258218 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. BOWS9
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sterile Ansell™ BioClean™ Oryx Polycellulose-Wischtücher sind fusselarm, glatt, langlebig und robust.
  • Enthält keine optischen Aufheller oder Weißmacher
  • Fusselarm
  • Herausragende Absorptionseingenschaften
  • Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Wasserstrahlverfestigter Vliesstoff Polyester Cellulose
Extinktion Hervorragende Absorption
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001:2015; Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5; Probenahme und Prüfung gemäß ISO 2859-3:1994
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 300 x 300 mm (12 x 12 in.)
Sterilität Steril
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.