Learn More
Nitritex™ x2400 Non-sterile Cellulose/Polyester Wipes
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
230 x 230 mm
Packungsgröße:
2400 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | BioClean-Oryx™ Wischtücher |
| Länge (metrisch) | 230 mm |
| Breite (metrisch) | 230 mm |
| Material | Wasserstrahlverfestigter Vliesstoff Polyester Cellulose |
| Kompatibilität | ISO-Klasse 5 |
| Flächengewicht | 68 gsm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, ISO 2859-3:1994 |
| Farbe | Weiß |
| Bauweise | Wasserstrahlverfestigter Vliesstoff aus Polycellulose |
| Abmessungen (L x B) | 230 x 230 mm |
| Mehr anzeigen |