Learn More
Ansell BIOCLEAN™ Permaflow Bestrahlter Reinraum-Kugelschreiber S-BPBP-1
Artikelnummer. 30040335
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Schwarz
Packungsgröße:
300 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30040335 Blau 300 Stück
30040334 Schwarz 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30040335 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. SBPBP1BL
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kugelschreiber für alkoholbeständige Etikettierung werden so verarbeitet, dass Folgendes gewährleistet ist: ISO Klasse 4 und EU GMP Kompatibilität der Güteklasse A, farb- und wasserbeständig, schnelltrocknend und ungiftig.
  • BioClean Permaflow Reinraumstifte verfügen über licht- und wasserbeständige, schnell trocknende Permanenttinte und ein alkoholbeständiges Etikett zur einfachen Reinigung in kritischen Umgebungen. ISO Klasse 4 und EU GMP Kompatibel mit Güteklasse A.
  • Mit einem robusten, leichten, getönten Polypropylen-Rundschaft und einer 1 mm Strichstärke für präzises und hochwertiges Schreiben. Die Tinte entspricht dem Standard für dokumentarische Verwendung. ISO 12757-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spitzenform Rollerball
Produkttyp Kugelschreiber
Farbe Blau