Learn More
Ansell BioClean™ Steriler Isolatorfäustling
Artikelnummer. 30002919
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe:
10 bis 12 in.
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe Packungsgröße
30002919 10 bis 12 in. 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30002919 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. GGL30NITM9
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ansell BioClean™ sterile Isolationsfäustlinge sind für den Einsatz in Bereichen mit Produktkontakt konzipiert
  • Hergestellt aus Nitril mit unglaublich niedrigen Partikelkonzentrationen und hervorragenden ESD-Eigenschaften
  • Zu 100 % auf Luftdichtigkeit geprüft
  • Vollständig validiert für Sterilität mit einem SAL (Sterilisierungsvertrauensgrad) von 10-6
  • Die ultrareine Oberfläche gewährleistet den Produktschutz
  • Speziell gegen Ermüdung der Hände entwickelt
  • Passend für Anschlüsse von 10 bis 12 in./254 bis 304 mm
  • Zertifizierungen und Tests:
    • Hergestellt in einem Werk mit ISO 9001:2015 und PPER 2016/425 Modul D
    • Entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 der Kategorie 3 – Komplexe Konstruktion für persönliche Schutzausrüstung
    • Verarbeitet in einer nach NEBB zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4, entspricht den Anforderungen der Handschuhnormen
    • EN 420:2003+A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 und EN 421:2010
    • Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455-2:2015
    • Getestet anhand des Permeationsstandards ASTM D6978-05 für zytotoxische Arzneimittel
    • Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln. Verordnung (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006
    • Sterilisiert gemäß ISO 11137-1:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe 9,75
Dicke (angloamerikanisch) 21,7 mil
Dicke (metrisch) 0,55 mm
Modell GGL30NITM9
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 10 bis 12 in.
Anschlussgröße (metrisch) 25,4 bis 30,5 cm
Länge (angloamerikanisch) 33 in.
Länge (metrisch) 84 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 10 bis 12 in.
Durchmesser (metrisch) Stulpe 25,4 bis 30,5 cm