Learn More
Ansell BioClean™ Steriler Nitril RABS/Isolatorärmel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30002924
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
10
12
Packungsgröße:
20 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30002924 8 20 Stück
30002920 10 20 Stück
30002917 12 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30002924 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. GSL20NITPP26
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die sterile Nitril-RABS/Isolator-Manschette ist mit verschiedenen Manschettensystemen kompatibel und in mehreren Größen erhältlich.
  • Garantierte Qualität: Die BioClean™ Die sterile Nitrilhülle GSL15NITPP26 ist dreifach verpackt, um die Unversehrtheit zu gewährleisten, und wird zu 100 % visuell geprüft, um ein hohes Qualitätsniveau sicherzustellen.
  • Verbesserte Vielseitigkeit: Diese Nitril-Schutzärmel sind mit einer Vielzahl von Manschettensystemen kompatibel und erweitern den Schutzbereich auf den Arm.
  • Spezialschutz: Zudem sind sie autoklavierbar und bieten somit Schutz für die Arme des Trägers unter hohem Druck und hohen Temperaturen.
  • Zusätzliche Vorteile: Diese Armschutzärmel weisen zudem extrem niedrige Partikelwerte auf und bieten hervorragende ESD-Eigenschaften.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EG 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Nein
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Farbe Weiß
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Isolator, RABS-Hülle
Größe 8
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0.50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biowissenschaften, Gesundheitswesen, Elektronik
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (angloamerikanisch) 26 Zoll
Länge (metrisch) 660 mm