Learn More
Ansell BioClean™ Sterile Nitrile RABS/Isolator Sleeve
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-200055581
Change view
Click to view available options
Größe:
8
10
12
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
30002924 8 20 Stück
30002920 10 20 Stück
30002917 12 20 Stück
3 options
Artikelnummer. 30002924
Marke: Ansell GSL20NITPP26
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile Nitrile RABS/Isolator Sleeve is compatible with varied cuff systems and comes in either multiple sizes.
  • Assured quality: The BioClean™ Sterile Nitrile Sleeve GSL15NITPP26 is triple bagged, for assured integrity, and 100% visually inspected, ensuring high levels of quality
  • Enhanced versatility: These nitrile protective sleeves are compatible with a wide range of cuff systems, extending protective coverage to the arm
  • Specialized protection: In addition, they are autoclave compatible, offering wearers' arm protection in highly pressurized, high-temperature conditions
  • Added benefits: These arm protection sleeves also feature extremely low levels of particles and offer excellent ESD properties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EC 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated No
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Farbe White
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Nitrile
Produkttyp Isolator, RABS Sleeve
Größe 8
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Dicke (metrisch) 0.50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Life Sciences Healthcare Electronics
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (angloamerikanisch) 26 in.
Länge (metrisch) 660 mm