Learn More
Nitritex™ BioClean™ Clearview sterile Visier-Gesichtsmasken mit Schlaufen
Die latexfreien und fusselarmen BioClean™ Clearview sterilen Visier-Gesichtsmasken mit Schlaufen haben eine hohe Partikel- und Bakterienfiltrationseffizienz und kombinieren Komfort und außerordentliche Atmungsaktivität. Mit dem optisch transparenten, verzerrungs- und beschlagfreien Visier bietet das Produkt zusätzlichen Schutz
Marke: Nitritex™ VFM210-L
292.91 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Sterile Visier-Gesichtsmaske
- Hohe Effizienz bei der Bakterien- und Partikelfiltration
- Beschlagfrei
- Verzerrungsfreie Sicht
- Design mit Schlaufen und Clip-Verschluss für mehr Komfort
- Steril gemäß SAL 10-6
- Reinraumklasse 10/ISO 4 & EU GMP Grad A
Spezifikation
Cleanroom Face Mask | |
Ohrbügel mit Verschluss | |
Universal | |
VFM210 | |
Klasse 10/ISO 4 | |
Hohe Effizienz bei der Filtration von Bakterien- und Partikeln | |
Antibeschlagbeschichtung, verzerrungsfreies Visier | |
100/Packung |
Weiß | |
Polypropylen, Polyethylen | |
Steril | |
ISO 2859, ISO 9001:2015, Klasse 10/ISO 4 & EU GMP Grad A; Gamma sterilisiert SAL 10-6 | |
Trocken und kühl (< 40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren. Haltbarkeitsdauer 5 Jahre ab Herstellungsdatum. | |
Kontrollierte und kritische Bereiche; Labor und Forschung; Produktion und Herstellung; Biotechnologie-Mischvorgänge; Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen; Herstellung von Medizinprodukten; Vorbereitung pharmazeutischer Produkte; Halbleiterfertigung; Zusammensetzen von Weißer Ware | |
Ja | |
Ein Stück / versiegelter innerer PE-Beutel; 25 innere Beutel / versiegelter äußerer PE-Beutel; vier äußere Beutel / gefütterter Karton (100 St.) |