Learn More
Ansell BioClean™ Synergy nichtsterile Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Pulver-, Schwefel- und beschleunigerfrei
- Gerolltes Bündchen
- Einfaches doppeltes Überziehen
- Die EasyTear Verpackung gibt keine Partikel ab
- Hergestellt in einer Einrichtung mit Zertifizierung gemäß ISO9001:2015 und (EU)2016/425Modul D
- Entspricht der Verordnung (EU)2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit komplexem Design der Kategorie 3
- Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4
- Erfüllt die Anforderungen der europäischen Handschuhstandards EN420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 und EN421:2010
- Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhtechnik EN455-2:2015
- Geeignet für den Kontakt mit trockenen, alkoholischen und sauren Lebensmitteln. Verordnung (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006
Spezifikation
Spezifikation
| Accelerator Free | Yes |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Nein |
| Material | Nitril |
| Größe | 2XL |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | 100 Stück pro versiegeltem inneren PE-Beutel; ein innerer PE-Beutel pro versiegeltem äußeren PE-Beutel; 10 äußere Beutel pro ausgekleidetem Karton (1000 Stück) |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.