Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, Poly-D Lysin-behandelt
Click to view available options
Verpackung:
20/Packung, 80/Karton
5/Packung
50/Karton
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
80 Stück
Beschreibung
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
- Mit 6, 12, 24, 48, 96 und 384 Wells erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Inhalt und Lagerung | 4°bis 30 °C |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 50/Karton |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |