Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, Poly-D Lysin-behandelt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10657071
Click to view available options
Verpackung:
20/Packung, 80/Karton
5/Packung
50/Karton
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 10657071
Marke: Corning™ 354620
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern. Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin-Multiwell-Platten (PDL) sind ideal für Anwendungen, die Adhäsion, Wachstum und Differenzierung neuronaler und transfizierter Zelllinien umfassen.
  • Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
  • Mit 6, 12, 24, 48, 96 und 384 Wells erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI, SBS
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Inhalt und Lagerung 4°bis 30 °C
Array 8 x 12
Verpackung 5/Packung
Farbe Weiß
Produkttyp Standard
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Poly-D-Lysin
Wellform Runder, flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Adhäsion und Verbreitung einer Vielzahl von Zellarten, Zelldifferenzierung und Neuritenwachstum, Adhäsion von anspruchsvollen transfizierten Zelllinien, Unterstützung des Überlebens von primären Neuronen in der Kultur, serumfreie Kultur oder Kultur mit reduziertem Serumgehalt
Anzahl pro Karton 5/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Menge 5/Karton
Quelle Poly-D-Lysin
Wellfarbe Lichtundurchlässig