Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, Poly-D Lysin-behandelt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10224392
Click to view available options
Verpackung:
20/Packung, 80/Karton
5/Karton
50/Karton
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 10224392
Marke: Corning™ 356690
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
  • Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
  • Mit 6, 12, 24, 48, 96 und 384 Wells erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI, SBS
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Inhalt und Lagerung 4°bis 30 °C
Array 8 x 12
Verpackung 20/Packung, 80/Karton
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Standard
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Poly-D-Lysin
Wellform Runder, flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Adhäsion und Verbreitung einer Vielzahl von Zellarten, Zelldifferenzierung und Neuritenwachstum, Adhäsion von anspruchsvollen transfizierten Zelllinien, Unterstützung des Überlebens von primären Neuronen in der Kultur, serumfreie Kultur oder Kultur mit reduziertem Serumgehalt
Anzahl pro Karton 80/Karton
Anzahl pro Packung 20/Packung
Menge 80/Karton
Quelle Poly-D-Lysin
Wellfarbe Durchsichtig