Learn More
Corning™ BioCoat™ Angiogenesesystem für die Endothelzellinvasion
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11543540
Change view
Click to view available options
Menge:
1/Pckg.
5/Pckg.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11543540 5/Pckg. 5 Stück
10290862 1/Pckg. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 11543540 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 354142
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Analysieren Sie Endothelzellinvasion mittels Fluoreszenzdetektion auf vereinfachte und reproduzierbare Weise.
  • Erzeugt eine differenzierte Monoschicht von Caco-2-Zellen in vitro in nur drei Tagen
  • Fibrilläre Kollagen-beschichtete Einsätze mit spezialisierten BD BioCoat-Medien sorgen für eine schnellere Stammzelldifferenzierung
  • Das Zufuhrtablett für große Volumen reduziert die Notwendigkeit eines häufigen Medienaustauschs
  • Charge-für-Charge-Tests gewährleisten Einheitlichkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kulturfläche 0,3 cm2
Material PET
Porengröße 3 μm
Typ Membranmaterial
Zur Verwendung mit (Anwendung) Endotheliale Zelleinvasion
Menge 5/Pckg.
Anzahl pro Packung 1/Packung
Anzahl pro Karton 5/Karton
Oberflächenbeschichtung Matrigel™ Matrix
Anzahl Wells 24