Learn More
Corning™ BioCoat™ Angiogenesesystem für die Endothelzellinvasion
Beschreibung
- Erzeugt eine differenzierte Monoschicht von Caco-2-Zellen in vitro in nur drei Tagen
- Fibrilläre Kollagen-beschichtete Einsätze mit spezialisierten BD BioCoat-Medien sorgen für eine schnellere Stammzelldifferenzierung
- Das Zufuhrtablett für große Volumen reduziert die Notwendigkeit eines häufigen Medienaustauschs
- Charge-für-Charge-Tests gewährleisten Einheitlichkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kulturfläche | 0,3 cm2 |
| Material | PET |
| Porengröße | 3 μm |
| Typ | Membranmaterial |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Endotheliale Zelleinvasion |
| Menge | 5/Pckg. |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Anzahl pro Karton | 5/Karton |
| Oberflächenbeschichtung | Matrigel™ Matrix |
| Anzahl Wells | 24 |