Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen IV rechteckige Kulturflasche mit schrägem Hals
Beschreibung
- BioCoat™ stellt eine ausgezeichnete Lösung zur Optimierung von Zelladhäsion und -wachstum zahlreicher Primär- und transformierter Zellen dar, in Kulturen mit oder ohne Serum
- Matrix-Komponenten werden als ebenmäßige, durchsichtige Beschichtung aufgetragen
- Alle Chargen getestet und nachweislich frei von Bakterien und Pilzen, Zellkulturausstattung getestet auf die Verstärkung der Adhäsion an Körnerzellen des Kleinhirns von Ratten
Nur für Forschungszwecke vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien |
| Flaschenhalstyp | Schräg |
| Form | Rechteckig |
| Oberflächenbeschichtung | Kollagen IV |
| Sterilität | Steril |
| Verschlusstyp | Verschlusskappe mit Dichtring |
| Kulturfläche | 75 cm2 |