Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen IV rechteckige Kulturflasche mit schrägem Hals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 mL
250 ml
750 ml
Kulturfläche:
175 cm2
25 cm2
75 cm2
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- BioCoat™ stellt eine hochwertige Lösung für eine verbesserte Zellhaftung und das Wachstum einer Vielzahl von Primärzellen und transformierten Zellen in serumfreien oder serumhaltigen Kulturen dar
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden; Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Kapazität (metrisch) | 750 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien |
| Flaschenhalstyp | Schräg |
| Form | Rechteckig |
| Oberflächenbeschichtung | Kollagen IV |
| Sterilität | Steril |
| Verschlusstyp | Verschlusskappe mit Dichtring |
| Kulturfläche | 175 cm2 |