Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen IV TC-behandelte Kulturschalen
Beschreibung
Mikroporöse Membranen ermöglichen die Diffusion von Ionen, niedermolekularen Proteinen und anderen Substanzen auf apikale und basolaterale Zelloberflächen und simulieren die natürliche Umgebung von Zellen in vivo.
- Quelle: Maus
- TC-behandelt
- Nicht steril
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Rund |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Oberflächenbehandlung | Kollagen Typ IV |
| Typ | Zellkultur-Schale |
| Durchmesser (metrisch) | 35 mm |