Learn More
Falcon™ BIOCOAT Fibronektin - T175 (VE=5Stck.)
Getestet auf ihre Fähigkeit, Adhäsion und Ausbreitung von Hamster BHK-21-Nierenzellen zu fördern
Marke: Falcon™ 354526
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.77000kg
Beschreibung
Auf die Fähigkeit zur Förderung der Bindung und Ausbreitung von BHK-21 Hamsternierenzellen geprüft- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Spezifikation
Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden | |
Zellkulturflasche mit geradem Hals und Stopfenverschluss | |
Gerader Hals | |
Fibronectin-beschichtet | |
Ja |
Optisch transparent | |
Fördert die Zellanhaftung und -ausbreitung und verbessert das Überleben der Primärzellen in der Kultur | |
Rechtwinklig | |
Zwischen 2°C und 8°C lagern. Nicht einfrieren |