Learn More
Corning™ BioCoat™ Laminin Rechteckige Zellkulturflasche mit schrägem Hals und Verschlusskappe mit Dichtring
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10536381
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 ml
250 ml
Kulturfläche:
25 cm2
75 cm2
Packungsgröße:
10 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10536381
Marke: Corning™ 354522
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Auf die Fähigkeit zur Einleitung einer Differenzierung (Neuritenauswuchs) von NG-108 Ratten-Gliom/Maus und menschlichen Neuroblastom-Zellen geprüft
  • Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
  • Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Diese Produkte dürfen nur für Forschungszwecke verwendet werden und sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Verschlussmaterial Phenolharz
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Flaschenhalstyp Schräg
Anzahl pro Karton 10/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung Laminin
Sterilität Steril
Bodenform Rechteckig
Kulturfläche 75 cm2