Learn More
Corning™ BioCoat™ Laminin Rechteckige Zellkulturflasche mit schrägem Hals und Verschlusskappe mit Dichtring
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 ml
250 ml
Kulturfläche:
25 cm2
75 cm2
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Diese Produkte dürfen nur für Forschungszwecke verwendet werden und sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,36 oz. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Kapazität (metrisch) | 70 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien |
| Flaschenhalstyp | Schräg |
| Form | Rechteckig |
| Oberflächenbeschichtung | Laminin |
| Sterilität | Steril |
| Kulturfläche | 25 cm2 |