Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, behandelt mit Poly-D-Lysin
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
80 Stück
Beschreibung
- Überlegene Chargenkonsistenz und Intra-well-Konsistenz
- Minimaler Crosstalk
- Stapelbares Design
- Farbe: Weiß
- Bodenform: Transparent, flach, mit Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 20/Packung, 80/Karton |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | BioCoat |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Poly-D-Lysin |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Mehr anzeigen |