Beschreibung
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| (S)-1,2,4-Butantriol | 42890-76-6 | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Biodiesel Fuel Standard in Pyridine |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| CAS | 621-71-6, 1718-52-1, 122-32-7, 56-81-5 |
| CAS Min. % | 0.8, 99.2 |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
| CAS Max. % | 0.8, 99.2 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Summenformel | C33H62O6 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| InChI-Schlüssel | LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch