Learn More
Cytiva Biodyne™ B-Membran
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
30 cm x 3 m
7 x 8,5 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
10 Stück
Beschreibung
- Diese positive Ladung wird über einen breiten pH-Bereich gehalten und fördert eine starke ionische Bindung von Nukleinsäuren, wodurch sie ideal für den Transfer und den Nachweis von Nukleinsäuren ist
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackungsart | Rolle |
| Beschreibung | Unsteril |
| Material | Positiv geladenes Nylon 6.6 |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 30 cm x 3 m |
| Dicke | 5,7 bis 6,7 μm |