Learn More
Cytiva Biodyne™ C-Membran
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
7 x 8,5 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
10 Stück
Beschreibung
- Die Membran kann durch Kopplungsreaktionen mit diesen Gruppen derivatisiert werden
- Ideale Eignung für umgekehrte Dot-Blots und Affinitätsreinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackungsart | Bögen |
| Beschreibung | Unsteril |
| Material | Negativ geladenes Nylon 6.6 |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 20 x 20 cm |
| Dicke | 11 bis 13 μm |