Learn More
Macherey-Nagel™ BioFix™ Lumi-10 kompaktes Luminometer
Artikelnummer. 10716722 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
380 nm bis 630 nm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich
10716722 380 nm bis 630 nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10716722 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 940008
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Messung von biologischen und chemischen Lumineszenzreaktionen mit konstanter Lichtemission.
  • Kompaktes Luminometer für den mobilen Einsatz
    • Ideal geeignet für den Einsatz im Labor oder unterwegs und kann mit einer Stromversorgung sowie Akkus betrieben werden
  • Unglaublich vielseitig
    • Dank seines hochempfindlichen Detektors (Ultra-Fast Single Photon Counter) BioFix™ Lumi-10 kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter unter anderem Biotoxizitätstests, ATP- und Biomassebestimmungen, Reportergen-Assays, Lumineszenz-Immunoassays und NAD(P)H-Messungen.
  • Individuell programmierbar
    • Der BioFix™ Lumi‐10 verfügt über sechs individuell einstellbare Messprotokolle und einen Datenspeicher für bis zu 2000 Ergebnisse.
    • Bietet die Möglichkeit für einzelne, mehrere und umfangreiche Screening-Messungen
    • Die Ergebnisse werden optional in % Hemmung, % Stimulation oder RLU (relative Lichteinheiten) angezeigt.
    • Der Anwender kann bestimmte Messparameter wie Inkubationszeit oder Messzeit individuell einstellen
    • Gemäß vordefinierten Nachweisgrenzen können die Ergebnisse automatisch vom Gerät klassifiziert werden
    • Für die Bestimmung der Toxizität von Leuchtbakterien stehen vorprogrammierte Testmethoden zur Verfügung. ATP Tests
  • Enthält Handbuch, Gestell, Küvetten und Ersatzadapter
Spezifikation
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay (128 x 64 Pixel)
Anschlusstyp RS232-Schnittstelle zur Datenübertragung an den PC oder Drucker
Bereich 380 nm bis 630 nm
Spannung 115/230 V
Frequenz 50/60 Hz
Gewicht (metrisch) 2 kg (mit Batterien)
Enthält Manuell, Gestell, Küvetten und Ersatzadapter, 3 Akkus: NiCd R14/C /Baby/UM2-Akkus; 1600 mAh, 3 vorprogrammierte Tests, 6 frei programmierbare Methoden, %-Inhibition, % Stimulation, RLU
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert