Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Indicator Underglove
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17825758 Alle ansehen Molnlycke Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
160 Paare
200 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
17825758 8,5 200 Paare
17885748 5,5 200 Paare
17865758 6 200 Paare
17855778 6,5 200 Paare
17895758 7 200 Paare
17875748 7,5 200 Paare
17815758 8 200 Paare
17875778 9 160 Paare
8 options
Artikelnummer. 17825758
Marke: Mölnlycke™ 444898500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile, blue cleanroom undergloves with beaded cuffs and curved fingers are made to be worn in combination with the Biogel™ PI Micro Tech overglove to form a breach indication system. The gloves are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments.
  • Blue underglove can be worn together with Biogel™ PI Micro Tech to form a breach indication system
  • Tested and cleared for use with chemotherapy agents
  • Synthetic polyisoprene
  • Exceed industry standard for force at break, tensile strength and elongation
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Nein
AQL 0.65
Farbe Blue
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Polyisoprene
Palm Thickness (English) 7.5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 6.3 mil (Cuff)
Dicke (metrisch) 0.16 mm
Zugfestigkeit 24 MPa
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 30 cm