Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ Tech Gloves
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17875758 Alle ansehen Molnlycke Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
160 Paare
200 Paare
Artikelnummer. 17875758
Marke: Mölnlycke™ 448226002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile durable all-purpose critical environment glove. It offers excellent barrier protection as well as fit, feel and comfort . It has been tested and cleared for use with chemotherapy agents.
  • Natural Rubber Latex
  • Biogel hydrogel polymer coating for easy donning
  • Beaded cuff
  • PPE Category III, certified to Type C chemical permeation testing
  • Exceed industry standard for Force at break, tensile strength and elongation
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Class 10,000 (ISO 7)
Accelerator Free Nein
AQL 0.65
Farbe Natural
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Finger Thickness (English) 10.6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.27 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use Laboratory / Cleanroom Use
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 10.0 mil
Palm Thickness (Metric) 0.26 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8.1 mil (Cuff)
Dicke (metrisch) 0.21 mm
Zugfestigkeit 30 Mpa
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 30 cm