Learn More
Micronova™ Biohazard-Beutel, bestrahlt
Artikelnummer. 18886070 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Rot
Kapazität (metrisch):
120 L
200 l
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Kapazität (metrisch) Packungsgröße
18886070 Rot 200 l 1 Stück
17843818 Gelb 120 L 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18886070 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. BL44060REIRBB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 €
    500.03 € / 1 Stück
    Sparen 34.97 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die aus FDA-konformem LDPE hergestellten Biohazard-Beutel tragen jeweils ein großes Biohazard-Symbol und einen Warnhinweis. Bestrahlt geliefert [Mindestdosis: 25 kGy (SAL: 10-6)] sind sie ideal für aseptische Bereiche in der Zelltherapie und verwandten Disziplinen. Erhältlich flach verpackt in 5er-Gruppen oder auf einer Kunststoffkernrolle.
  • Produktart: Biohazard-Beutel
  • Material: LDPE
  • Dicke: 4 mm
  • Steril: Ja
  • Sterilisationsmethode: Bestrahlung [Mindestdosis: 25 kGy (SAL: 10 -6 )]
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 l
Zertifizierung/Konformität FDA: Verordnung 21 CFR, 177.1520, 3.1; PUNKT: ASTM D1709 und ASTM D1922; Produktion: ISO 9001; Kontrollierte Umgebungen: ISO 5 - 9 Reinräume
Verschlusstyp Keine
Bauweise/Design Biohazard-Symbol und Warnhinweis auf jedem Beutel aufgedruckt
Kapazität (angloamerikanisch) 55 gal.
Farbe Rot
Abmessungen (L x B) 40 x 60 in.
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Menge 50/Cs.
Form Keine Falten am Boden
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsorgung von biologisch gefährlichen Abfällen
Dicke 4 mm
Verpackung 5 Beutel/Doppelbeutel